ENA508626124
Enamine
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-269971-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-269971-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5,11H,3-4H2
Clé InChI
WCHMYCOJRHCHAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971