Documents
ENA508625965
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-5-3-6-10(2)12(9)11-7-4-8-13-11/h3,5-6,11,13H,4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
XDBWPROXDXLPDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269561
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269561