ENA508625045
Enamine
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
Réf. du fournisseur: EN300-264028-50MG
489.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-264028-50MG
489.20 CHF
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LXSNPTXXWZFQQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028