ENA508624867
Enamine
2-chloro-4-methoxy-6-methylphenol
Réf. du fournisseur: EN300-262276-50MG
644.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-262276-50MG
644.30 CHF
Iupac Name
2-chloro-4-methoxy-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c1-5-3-6(11-2)4-7(9)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
XHHDKHCGMWEGGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262276