Principaux documents
ENA508624788
Enamine
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-260942-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-260942-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S2/c1-10-6-3-2-5(15(9,12)13)4-7(6)14-8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,12,13)
Clé InChI
UDXNNQHAXIMTFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942