Principaux documents
ENA508624659
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-7-6-9(12)8-13/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
Clé InChI
HTDZJOUNRTUAKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255326
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255326