Documents
ENA497682142
Enamine
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H10O/c1-3-10-8-9-13(14-2)12-7-5-4-6-11(10)12/h1,4-9H,2H3
Clé InChI
NOIHRCZGOXUPAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008