Documents
ENA497681883
Enamine
6-(furan-2-yl)pyridazine-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(furan-2-yl)pyridazine-3-thiol
Inchi Code
1S/C8H6N2OS/c12-8-4-3-6(9-10-8)7-2-1-5-11-7/h1-5H,(H,10,12)
Clé InChI
VIGVITNPONEVLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266205