Principaux documents
ENA497680686
Enamine
4-(cyclopropylmethyl)-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(cyclopropylmethyl)-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2S/c13-11(14)9-5-10-8(3-4-15-10)12(9)6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2,(H,13,14)
Clé InChI
MRKJSPWOIHDBTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264969
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264969