Principaux documents
ENA497680348
Enamine
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-263917-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-263917-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VKBGYPQRTVRCDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917