Principaux documents
ENA497680005
Enamine
1-difluoromethanesulfonylazetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(difluoromethyl)sulfonyl]-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7F2NO4S/c6-5(7)13(11,12)8-1-3(2-8)4(9)10/h3,5H,1-2H2,(H,9,10)
Clé InChI
BMPRGLGREBSJKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261373
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261373