ENA497679561
Enamine
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Réf. du fournisseur: EN300-261925-100MG
232.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-261925-100MG
232.20 CHF
Iupac Name
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C14H11BrF2O/c15-8-10-2-1-3-13(6-10)18-9-11-4-5-12(16)7-14(11)17/h1-7H,8-9H2
Clé InChI
NOCWLAROHQZESE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925