Principaux documents
ENA497679553
Enamine
3-(morpholin-4-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
50 MG
419.40 CHF
250 MG
841.90 CHF
500 MG
1 300.80 CHF
1 G
1 653.10 CHF
2.5 G
3 200.10 CHF
5 G
4 712.00 CHF
10 G
6 966.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-261916-50MG
419.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
419.40 CHF
250 MG
841.90 CHF
500 MG
1 300.80 CHF
1 G
1 653.10 CHF
2.5 G
3 200.10 CHF
5 G
4 712.00 CHF
10 G
6 966.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-261916-50MG
419.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)cyclobutanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c9-7-5-8(6-7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H
Clé InChI
OSYQXXSJSXMCHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916