Principaux documents
ENA497678551
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-3-phenylpropan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-3-phenylpropan-2-one
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c10-7(8(14)9(11,12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
XWQPKCABAXIHPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255999
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255999