Principaux documents
ENA497377044
Enamine
ethyl 4-tert-butyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-260683-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-260683-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(tert-butyl)-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-5-15-11(14)9-6-8(7-10(9)13)12(2,3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
FRXDASMHSYVCHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260683
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260683