Principaux documents
ENA497376095
Enamine
3,4-dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.77
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N.ClH/c1-2-4-13-11-14(6-5-12(13)3-1)7-9-15-10-8-14;/h1-4,15H,5-11H2;1H
Clé InChI
UHOIUTUSAFEJSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256191
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256191