Documents
ENA497375716
Enamine
methyl 5-aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)7-5-11-12-3-2-6(10)4-8(7)12/h2-5H,10H2,1H3
Clé InChI
LTRSMQJKXTXEOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255429
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255429