Documents
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
Clé InChI
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956