Principaux documents
ENA497375150
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6-7H,1-4H2
Clé InChI
NCCDWBWIMWQQOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254020