Principaux documents
ENA497375062
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-253730-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-253730-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H6F4N2O2/c9-6-4(7(13)8(10,11)12)2-1-3-5(6)14(15)16/h1-3,7H,13H2
Clé InChI
RPPLHJLOAZCLFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730