ENA497374262
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-2-methoxyacetate
Réf. du fournisseur: EN300-251751-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-251751-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
methyl cyclopropyl(methoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-6(5-3-4-5)7(8)10-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XHLNRJUTEWGDMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251751