Principaux documents
ENA497373880
Enamine
1-benzyl-3-bromobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-3-bromobenzene
Inchi Code
1S/C13H11Br/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9H2
Clé InChI
KMBNQIVUWJLMIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045