Documents
ENA490048005
Enamine
2-{[(propan-2-yl)amino]methyl}aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(isopropylamino)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8(2)12-7-9-5-3-4-6-10(9)11/h3-6,8,12H,7,11H2,1-2H3
Clé InChI
LMZQLDWKPXNCJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250030
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250030