Principaux documents
ENA490047930
Enamine
2H,3H,4H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
50 MG
423.30 CHF
100 MG
609.20 CHF
250 MG
849.70 CHF
500 MG
1 315.10 CHF
1 G
1 672.60 CHF
2.5 G
3 233.90 CHF
5 G
4 764.00 CHF
10 G
7 041.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-249795-50MG
423.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
423.30 CHF
100 MG
609.20 CHF
250 MG
849.70 CHF
500 MG
1 315.10 CHF
1 G
1 672.60 CHF
2.5 G
3 233.90 CHF
5 G
4 764.00 CHF
10 G
7 041.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-249795-50MG
423.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.ClH/c9-8-4-6-2-1-3-11-7(6)5-10-8;/h4-5H,1-3H2,(H2,9,10);1H
Clé InChI
XWOWDFIVJXBGBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795