Principaux documents
ENA490047334
Enamine
5-(pyridin-3-yl)pentan-2-one
100 MG
429.80 CHF
250 MG
593.60 CHF
500 MG
909.50 CHF
1 G
1 153.90 CHF
2.5 G
2 217.30 CHF
5 G
3 261.20 CHF
10 G
4 813.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-247941-100MG
429.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
429.80 CHF
250 MG
593.60 CHF
500 MG
909.50 CHF
1 G
1 153.90 CHF
2.5 G
2 217.30 CHF
5 G
3 261.20 CHF
10 G
4 813.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-247941-100MG
429.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-2-pentanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-9(12)4-2-5-10-6-3-7-11-8-10/h3,6-8H,2,4-5H2,1H3
Clé InChI
DRNYVXCVAMTSMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941