ENA465563911
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-245638-100MG
254.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-245638-100MG
254.30 CHF
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)10-6(4-9)5-11/h6,11H,4-5,9H2,1-3H3,(H,10,12)
Clé InChI
CUFWQCDBEALMAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245638