Principaux documents
ENA465563302
Enamine
[1-(5-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl](methyl)amine dihydrochloride
100 MG
350.50 CHF
250 MG
483.10 CHF
500 MG
734.00 CHF
1 G
929.00 CHF
2.5 G
1 776.60 CHF
5 G
2 607.30 CHF
10 G
3 844.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-245599-100MG
350.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
350.50 CHF
250 MG
483.10 CHF
500 MG
734.00 CHF
1 G
929.00 CHF
2.5 G
1 776.60 CHF
5 G
2 607.30 CHF
10 G
3 844.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-245599-100MG
350.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-N-methylethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN3.2ClH/c1-6(12-2)10-13-8-4-3-7(11)5-9(8)14-10;;/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
XWGZHGYGJMMZGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245599
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245599