Principaux documents
ENA458432272
Enamine
3-cyclopropyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-isopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)11-6-5-9(10-11)8-3-4-8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IWRQHZSCGSZPHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233049