Principaux documents
ENA458426657
Enamine
2-[(3,5-difluorophenyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((3,5-difluorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6F2N2O2S/c11-5-1-6(12)3-7(2-5)13-10-14-8(4-17-10)9(15)16/h1-4H,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
ZTRXYXVUWRYNDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226784