Principaux documents
ENA458426588
Enamine
6-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-226978-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.75
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-226978-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10;/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3;1H
Clé InChI
MEHOLLNKUOYWKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978