Documents
ENA458426461
Enamine
6-bromopyridazin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C4H4BrN3/c5-4-1-3(6)2-7-8-4/h1-2H,(H2,6,8)
Clé InChI
JWVSPZVKNPWLFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226594
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226594