Principaux documents
ENA458425824
Enamine
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzene-1-sulfonamide
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-224882-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-224882-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-12-7-8-13(2)9-3-5-10(6-4-9)16(11,14)15/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3,(H2,11,14,15)
Clé InChI
XQOXJDNCGZUKDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882