Documents
ENA458425557
Enamine
4-[(2-chloro-4-fluorophenyl)methyl]oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-chloro-4-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO.ClH/c13-11-7-10(14)2-1-9(11)8-12(15)3-5-16-6-4-12;/h1-2,7H,3-6,8,15H2;1H
Clé InChI
HQXDDQUIEFNRMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224525
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224525