Principaux documents
ENA457511844
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-{[4-(propan-2-yl)phenyl]methyl}acetamide
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
2.5 G
944.60 CHF
5 G
1 374.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-47651-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
2.5 G
944.60 CHF
5 G
1 374.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.78
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-47651-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(4-isopropylbenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C15H20ClNO/c1-11(2)13-5-3-12(4-6-13)10-17(14-7-8-14)15(18)9-16/h3-6,11,14H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZSWOIRJDKWRORX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651