Documents
ENA457508287
Enamine
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)8(9,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
NWCDDUFGSQYJRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536