Documents
ENA455586333
Enamine
4-amino-N-[dimethyl(oxo)-lambda6-sulfanylidene]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-(methyl-(methylene)sulfinyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-14(2,13)11-9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1,10H2,2H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
KGFJHNJUPXGOSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635