Documents
ENA448969402
Enamine
4-methyl-4-(2-methylpropyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.74
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isobutyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-9(2)8-10(3)4-6-11-7-5-10;/h9,11H,4-8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
LHJHKFSPECCPEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679