Principaux documents
ENA447958726
Enamine
1-bromonaphthalene-2-sulfonyl chloride
50 MG
481.40 CHF
100 MG
625.70 CHF
250 MG
815.50 CHF
500 MG
1 178.20 CHF
1 G
1 457.70 CHF
2.5 G
2 678.40 CHF
5 G
3 875.70 CHF
10 G
5 659.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-210231-50MG
481.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
481.40 CHF
100 MG
625.70 CHF
250 MG
815.50 CHF
500 MG
1 178.20 CHF
1 G
1 457.70 CHF
2.5 G
2 678.40 CHF
5 G
3 875.70 CHF
10 G
5 659.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-210231-50MG
481.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)15(12,13)14/h1-6H
Clé InChI
OUDPMJUNGKSALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231