Documents
ENA444725167
Enamine
N-[1-(3-fluoropyridin-4-yl)ethylidene]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.6
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-nitrosoethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FN2O.ClH/c1-5(10-11)6-2-3-9-4-7(6)8;/h2-5H,1H3;1H
Clé InChI
QPPYRIZOLSFVKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203609
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203609