Principaux documents
ENA444724220
Enamine
tert-butyl N-(4-sulfanylcyclohexyl)carbamate
100 MG
513.00 CHF
250 MG
713.20 CHF
500 MG
1 098.00 CHF
1 G
1 394.40 CHF
2.5 G
2 879.00 CHF
5 G
5 645.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-200743-100MG
513.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
513.00 CHF
250 MG
713.20 CHF
500 MG
1 098.00 CHF
1 G
1 394.40 CHF
2.5 G
2 879.00 CHF
5 G
5 645.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-200743-100MG
513.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-sulfanylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-4-6-9(15)7-5-8/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
DYBMNZSSIAKCBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743