Principaux documents
ENA432540299
Enamine
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
100 MG
327.10 CHF
250 MG
446.70 CHF
500 MG
678.10 CHF
1 G
857.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-198976-100MG
327.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
327.10 CHF
250 MG
446.70 CHF
500 MG
678.10 CHF
1 G
857.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-198976-100MG
327.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-14(10-6-3-7-11-14)13(16)15-12-8-4-2-5-9-12/h2,4-5,8-9H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
CLHDQNLIRYMWMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976