Principaux documents
ENA432539869
Enamine
1-benzyl-3,3-dimethylpiperidin-4-ol
100 MG
68.40 CHF
250 MG
77.50 CHF
500 MG
95.70 CHF
1 G
110.00 CHF
2.5 G
130.80 CHF
5 G
164.60 CHF
10 G
260.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-195363-100MG
68.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68.40 CHF
250 MG
77.50 CHF
500 MG
95.70 CHF
1 G
110.00 CHF
2.5 G
130.80 CHF
5 G
164.60 CHF
10 G
260.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-195363-100MG
68.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3,3-dimethyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2)11-15(9-8-13(14)16)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13,16H,8-11H2,1-2H3
Clé InChI
ZOTKRTQMBDUPHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363