Documents
ENA432539372
Enamine
2-methoxy-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClNO5S/c1-14-7-5(9(10)11)3-2-4-6(7)15(8,12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
UXCAWMJDALMRIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633