Principaux documents
ENA432539181
Enamine
rac-(1R,2S)-2-cyclopropylcyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2R)-[1,1'-bi(cyclopropan)]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-5(6)4-1-2-4;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t5-,6+;/m0./s1
Clé InChI
UBHNADOHXYECIS-RIHPBJNCSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196215
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196215