Principaux documents
ENA432539143
Enamine
3-(2-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c12-11-4-2-1-3-10(11)8-5-6-9(13)7-8;/h1-4,8-9H,5-7,13H2;1H
Clé InChI
YEPWNKGGCAGQDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195616
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195616