Principaux documents
ENA429361056
Enamine
5-fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H6FN3/c11-9-2-3-10(8(6-9)7-12)14-5-1-4-13-14/h1-6H
Clé InChI
UVPLMBQRERFCPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191554