Principaux documents
ENA429360659
Enamine
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
100 MG
756.00 CHF
250 MG
935.40 CHF
500 MG
1 278.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-190372-100MG
756.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
756.00 CHF
250 MG
935.40 CHF
500 MG
1 278.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-190372-100MG
756.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO2S/c1-5(2-3-5)4-9(6,7)8/h2-4H2,1H3
Clé InChI
NPUZLDVCLQJVNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372