Principaux documents
ENA429360623
Enamine
2-chloro-1-(1-methylcyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(1-methylcyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-6(2-3-6)5(8)4-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
BEVPNJLAXOFBFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190289
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190289