Principaux documents
ENA429358385
Enamine
3-methoxy-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-6(2,9-3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
AGQCQAYKDWYIKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174928
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174928