Principaux documents
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
Clé InChI
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050